Saltar a
SML0550
Nestorone
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
17-(Acetyloxy)-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione, 17-Hydroxy-16-methylene-19-norpregn-4-ene-3,20-dione acetate, Elcometrine, Nestoron, ST-1435, ST1435
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
90,10 €
76,58 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
359,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
370.48
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
76,58 €
Precio de catálogo90,10 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@]1(C(C)=O)C(=C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C23H30O4/c1-13-11-21-20-7-5-16-12-17(26)6-8-18(16)19(20)9-10-22(21,4)23(13,14(2)24)27-15(3)25/h12,18-21H,1,5-11H2,2-4H3/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChI key
CKFBRGLGTWAVLG-GOMYTPFNSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
Biochem/physiol Actions
Nestorone is a potent progesterone receptor agonist with no androgenic, estrogenic, or glucocorticoid-like activities.
Nestorone is a potent progesterone receptor agonist with no androgenic, estrogenic, or glucocorticoid-like activities. Nestorone has been used as a female contraceptive, and recent studies inidicate that it may be useful as a male contraceptive as well. It has also been shown to have neurogenic and neuroprotective activity.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1469SML1468M4074
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)