Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 248,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
262.69
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
248,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
white
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)c2ccccn2)ccc1Cl
InChI
1S/C13H11ClN2O2/c1-18-12-8-9(5-6-10(12)14)16-13(17)11-4-2-3-7-15-11/h2-8H,1H3,(H,16,17)
InChI key
ARYUXFNGXHNNDM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM) with greater than 50 fold selectivity over other mGluR subtypes. The EC50 values for human and rat mGlu4 are 240 and 110 nM, respectively, compared to greater than 10 mM for all other mGluRs.
VU0361737 is an mGluR4-specific positive allosteric modulator (PAM).
Features and Benefits
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form film | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color white to beige | color white to very dark brown |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?