Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H19N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
405.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleServicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleInChI
1S/C22H19N3O5/c26-14-13-15-5-9-17(10-6-15)23-22(28)19-3-1-2-4-20(19)24-21(27)16-7-11-18(12-8-16)25(29)30/h1-12,26H,13-14H2,(H,23,28)(H,24,27)
SMILES string
OCCc1ccc(NC(=O)c2ccccc2NC(=O)c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
InChI key
LTWQQWSXYYXVGA-UHFFFAOYSA-N
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
KS-176 is a potent specific inhibitor of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) / ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2) with no inhibition of the ATP binding cassette (ABC) transporters P-gp and MRP1.
KS-176 is a potent specific inhibitor of Breast Cancer Resistance Protein (BCRP) / ATP-binding cassette sub-family G member 2 (ABCG2).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Ronald E Cannon et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 169(2), 475-484 (2019-03-05)
Tetrabromobisphenol A (TBBPA, CAS No. 79-94-7) is a brominated flame retardant used in 90% of epoxy coated circuit boards. Exposures to TBBPA can induce neurotoxicity and disrupt MAPK, estrogen, thyroid, and PPAR-associated signaling pathways. Because these pathways also regulate transporters