SML0482
3CAI
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone, 3-Chloroacetyl-indole, Chloromethyl indol-3-yl ketone
About This Item
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
protect from light
color
yellow to brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCl)C1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2
Clave InChI
LLZQFAXTCYDVTR-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Artículos
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.