Saltar a
SML0481
Qc1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-N-(phenylmethyl)-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-7-quinazolinecarboxamide
para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
105,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H16F3N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
455.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2C(=S)Nc3cc(ccc3C2=O)C(=O)NCc4ccccc4
InChI
1S/C23H16F3N3O2S/c24-23(25,26)16-7-4-8-17(12-16)29-21(31)18-10-9-15(11-19(18)28-22(29)32)20(30)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,27,30)(H,28,32)
InChI key
IFNVTSPDMUUAFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH).
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH). The IC50 value for inhibition of TDH by Qc1 is 500 nM, with no detectable inhibition of other dehydroxygenase enzymes at concentrations up to 10 mM. Qc1 induces arrest and autophagy of mouse ES cells with an EC50 of 3 mM.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML0942C2992SML2465
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
faint yellow to dark orange
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)