SML0455
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane, Benzene hexabromide, NSC 7908
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
BrC1C(Br)C(Br)C(Br)C(Br)C1Br
InChI
1S/C6H6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
Clave InChI
QFQZKISCBJKVHI-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable