Merck
SML0452
Sigma-Aldrich
AZ513
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3-Dichloro-N-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H9Cl2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
306.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cccc(C(=O)Nc2cnc3[nH]ccc3c2)c1Cl
InChI
1S/C14H9Cl2N3O/c15-11-3-1-2-10(12(11)16)14(20)19-9-6-8-4-5-17-13(8)18-7-9/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
Clave InChI
SIMLBFHHXAMGGM-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
AZ513 is a reversible, noncompetitive FAAH inhibitor. It also binds non-competitively at a site distinct from the catalytic site. AZ513 is 20-fold more potent against rat FAAH (IC50 27 nM) than the human form (IC50 551 nM).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable