SML0410
PT-S58
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[[[4-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-methoxyphenyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL (warmed; clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=CC(NC(C)(C)C)=CC=C1NS(C2=C(C(OC)=O)SC=C2)(=O)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-17(2,3)18-11-6-7-12(13(10-11)23-4)19-26(21,22)14-8-9-25-15(14)16(20)24-5/h6-10,18-19H,1-5H3
Clave InChI
JSUWAIOZKBYWCJ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Peroxisome proliferator activated receptors (PPARs) are ligand-activated transcription factors related to hormone receptors, influencing gene expression.
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.