SML0393
QNZ46
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-[6-Methoxy-2-[(1E)-2-(3-nitrophenyl)ethenyl]-4-oxo-3(4H)-quinazolinyl]-Benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL (warmed; clear solution)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
COc1ccc2N=C(\C=C\c3cccc(c3)[N+]([O-])=O)N(C(=O)c2c1)c4ccc(cc4)C(O)=O
InChI
1S/C24H17N3O6/c1-33-19-10-11-21-20(14-19)23(28)26(17-8-6-16(7-9-17)24(29)30)22(25-21)12-5-15-3-2-4-18(13-15)27(31)32/h2-14H,1H3,(H,29,30)/b12-5+
Clave InChI
GNLVJIICVWDSNI-LFYBBSHMSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.