SML0225
LY255582
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(3R,4R)-3,4-Dimethyl-1-[(3S)-3-hydroxy-3-cyclohexyl-propyl]-4-(3-hydroxyphenyl)piperidine, (aS,3R,4R)-a-Cyclohexyl-4-(3-hydroxyphenyl)-3,4-dimethyl-1-piperidinepropanol, LY-255582
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: ≥15 mg/mL
emisor
Eli Lilly
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1CN(CC[C@H](O)C2CCCCC2)CC[C@@]1(C)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C22H35NO2/c1-17-16-23(13-11-21(25)18-7-4-3-5-8-18)14-12-22(17,2)19-9-6-10-20(24)15-19/h6,9-10,15,17-18,21,24-25H,3-5,7-8,11-14,16H2,1-2H3/t17-,21-,22+/m0/s1
Clave InChI
LVVHEFJXPXAUDD-BULFRSBZSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.