Key Documents
SML0106
Sigma-Aldrich
N-Hydroxy-4-(1-naphthalenyl)-benzamide
≥98% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
263.29
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥14 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
N-Hydroxy-4-(1-naphthalenyl)-benzamide is a cell-permeable, potent and selective HDAC8 inhibitor.
Características y beneficios
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.