SML0069
NSC 33994
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(E)-4,4′-(1,2-Diethyl-1,2-ethenediyl)bis[2-[(diethylamino)methyl]-phenol (9CI), 4,4′-(3E)-Hex-3-ene-3,4-diylbis{2-[(diethylamino)methyl]phenol}, G6
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCN(CC)Cc1cc(ccc1O)C(\CC)=C(/CC)c2ccc(O)c(CN(CC)CC)c2
InChI
1S/C28H42N2O2/c1-7-25(21-13-15-27(31)23(17-21)19-29(9-3)10-4)26(8-2)22-14-16-28(32)24(18-22)20-30(11-5)12-6/h13-18,31-32H,7-12,19-20H2,1-6H3/b26-25+
Clave InChI
QFNJFVBKASKGEU-OCEACIFDSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology