SML0046
NSC 668036 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-L-Alanine-(1S)-1-carboxy-2-methylpropyl ester hydrate, N-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoyl-L-alanyl-(2S)-2-hydroxy-3-methylbutanoic acid hydrate
About This Item
Análisis
≥98% (HPLC)
formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to tan
solubilidad
H2O: ≥5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O.CC(C)[C@H](OC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](OC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C)C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C21H36N2O9.H2O/c1-10(2)14(30-19(28)13(6)23-20(29)32-21(7,8)9)16(24)22-12(5)18(27)31-15(11(3)4)17(25)26;/h10-15H,1-9H3,(H,22,24)(H,23,29)(H,25,26);1H2/t12-,13-,14-,15-;/m0./s1
Clave InChI
CARNRIDSPYICIM-WFGXUCIJSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable