Merck
SMB00903
Sigma-Aldrich
Rebaudioside F
Sinónimos:
Rebaudioside F
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H68O22
Peso molecular:
936.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
origen biológico
Stevia sp.
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
solid
color
white to off-white
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Otras notas
Rebaudioside F is a diterpenoid glycoside isolated from the leaves of a high rebausioside C producing line of Stevia rebaudiana.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable