Merck
SMB00554
Cyanidin 3-O-[β-D-Xylopyranosyl-(1,2)-[(4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl)-(6)-β-D-glucopyranosyl-(1,6)]-β-D-galactopyranoside]
≥85% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
8H-1,3-Dioxolo[4,5-g]-[1]-benzopyran-8-one-7,9-dimethoxy-6-(4-methoxyphenyl), Cyanidin 3-xylosyl(feruloylglucosyl)galactoside
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H47O23
Número CAS:
Peso molecular:
919.81
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥85% (LC/MS-UV)
form
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(/C=C/C(OC[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@H]3O[C@@H](OC4=CC(C(O)=CC(O)=C5)=C5[O+]=C4C6=CC(O)=C(O)C=C6)[C@H](O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO7)[C@@H](O)[C@H]3O)O2)=O)C=C1
InChI
1S/C42H46O23/c1-57-26-8-16(2-5-21(26)45)3-7-30(49)58-14-28-32(51)34(53)37(56)40(63-28)60-15-29-33(52)35(54)39(65-41-36(55)31(50)24(48)13-59-41)42(64-29)62-27-12-19-22(46)10-18(43)11-25(19)61-38(27)17-4-6-20(44)23(47)9-17/h2-12,24,28-29,31-37,39-42,48,50-56H,13-15H2,1H3,(H4-,43,44,45,46,47,49)/p+1/t24-,28-,29-,31+,32-,33+,34+,35+,36-,37-,39-,40-,41+,42-/m1/s1
InChI key
MUQNMJSHMPEZCV-JHCRVGSQSA-O
General description
Natural product derived from plant source.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)