Merck
SMB00325
Sigma-Aldrich
Triptonide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Triptonide, 14-deoxy-14-oxo-triptolide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H22O6
Número de CAS:
Peso molecular:
358.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(OC1)C2=C1[C@]3([H])C[C@H]4[C@@]5(O4)C([C@]6(C(C)C)[C@@H](O6)[C@H](O7)[C@@]57[C@@]3(C)CC2)=O
InChI
1S/C20H22O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1
Clave InChI
SWOVVKGLGOOUKI-ZHGGVEMFSA-N
Descripción general
Triptonide is a toxic natural compound found in Tripterygium wilfordii.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Triptonide has potent antileukemic and antitumor activities.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)