Merck
SMB00238
Sigma-Aldrich
Jarsuroside C
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H64O24
Número de CAS:
Peso molecular:
976.96
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)\C(=C\C)[C@@H]1CC(=O)OC[C@@H]3[C@H](C)[C@H](C[C@H]3C(CO)CO)OC(=O)C[C@H]4C(=C/C)\[C@@H](OC=C4C(=O)OC)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C44H64O24/c1-6-20-23(26(39(57)59-4)16-62-41(20)67-43-37(55)35(53)33(51)29(13-47)65-43)9-31(49)61-15-25-18(3)28(8-22(25)19(11-45)12-46)64-32(50)10-24-21(7-2)42(63-17-27(24)40(58)60-5)68-44-38(56)36(54)34(52)30(14-48)66-44/h6-7,16-19,22-25,28-30,33-38,41-48,51-56H,8-15H2,1-5H3/b20-6+,21-7+/t18-,22-,23-,24-,25+,28-,29+,30+,33+,34+,35-,36-,37+,38+,41-,42-,43-,44-/m0/s1
Clave InChI
QGVKUNWDVOEJOC-DDFLQQJCSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)