SMB00222
Acetylvalerenolic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95% (LC/MS-ELSD)
formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
European journal of pharmacology, 735, 123-131 (2014-04-01)
Valerenic acid (VA) is a β2/3 subunit-specific modulator of γ-aminobutyric acid (GABA) type A (GABAA) receptors inducing anxiolysis. Here we analyze if VA-esters can serve as prodrugs and if different ester structures have different in vitro/in vivo effects. Modulation of