Merck
SBR00094
Sigma-Aldrich
Valnemulin hydrochloride
≥96% (HPLC), powder
Sinónimos:
Econor
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H52N2O5S · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
601.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
51101500
Nivel de calidad
Ensayo
≥96% (HPLC)
Formulario
powder
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | inhibits
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
Clave InChI
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
Descripción general
Valnemulin Hydrochloride is an antibiotic which belongs to the class of compounds known as pleuromutilins. It is a semisynthetic derivative of the naturally occurring antibiotic tiamulin. Valnemulin Hydrochloride has activity against various Gram-positive and some Gram-negative bacteria, including Mycoplasma and some anaerobic bacteria, as well as the protozoan parasite Eimeria.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Valnemulin Hydrochloride inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 50S subunit of the bacterial ribosome. More specifically, it binds to the peptidyl transferase center of the ribosome and interferes with the transfer of amino acids to growing polypeptide chains, leading to the inhibition of protein synthesis and bacterial death.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)