SAB6010057
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK293F cells
Sinónimos:
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
About This Item
recombinante
expressed in HEK 293 F cells
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F12, recombinant monoclonal
formulario
liquid
mol peso
150 kDa
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
concentración
0.6mg/ml
técnicas
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer724)
Descripción general
Inmunógeno
Secuencia
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable