Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5703023
Sigma-Aldrich
Anti-CNTN4 Antibody, clone 9Q7X9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CNTN4, AXCAM, BIG-2, contactin-4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9Q7X9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
135 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.20 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EPTKPPASIFARSLSATDIEVFWASPLEKNRGRIQGYEVKYWRHEDKEENARKIRTVGNQTSTKITNLKGSVLYHLAVKAYNSAGTGPSSATVNVTTRKPP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CNTN4(152330)
Descripción general
This gene encodes a member of the contactin family of immunoglobulins. Contactins are axon-associated cell adhesion molecules that function in neuronal network formation and plasticity. The encoded protein is a glycosylphosphatidylinositol-anchored neuronal membrane protein that may play a role in the formation of axon connections in the developing nervous system. Deletion or mutation of this gene may play a role in 3p deletion syndrome and autism spectrum disorders. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 800-900 of human CNTN4 (Q8IWV2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)