Documentos clave
SAB5703008
Sigma-Aldrich
Anti-FOXF1 Antibody, clone 8F6G3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ACDMPV, FKHL5, FREAC1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8F6G3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
40 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1.07 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSSAPEKQQPPHGGGGGGGGGGGAAMDPASSGPSKAKKTNAGIRRPEKPPYSYIALIVMAIQSSPTKRLTLSEIYQFLQSRFPFFRGSYQGWKNSVRHNL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FOXF1(2294)
Descripción general
This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkhead domain. The specific function of this gene has not yet been determined; however, it may play a role in the regulation of pulmonary genes as well as embryonic development. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human FOXF1 (Q12946).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)