SAB5702999
Anti-CD155/PVR Antibody, clone 8A9R1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD155, HVED, NECL5, Necl-5, PVS, TAGE4
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8A9R1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GYDNNWYLGQNEATLTCDARSNPEPTGYNWSTTMGPLPPFAVAQGAQLLIRPVDKPINTTLICNVTNALGARQAELTVQVKEGPPSEHSGISRNAIIFLVL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PVR(5817)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)