Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702986
Sigma-Aldrich
Anti-Dystrophin Antibody
rabbit monoclonal, 10G10K7
Sinónimos:
BMD, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, MRX85
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nombre del producto
Anti-Dystrophin Antibody, clone 10G10K7, Rabbit Monoclonal,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10G10K7, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
0.5mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LESQLHRLRQLLEQPQAEAKVNGTTVSSPSTSLQRSDSSQPMLLRVVGSQTSDSMGEEDLLSPPQDTSTGLEEVMEQLNNSFPSSRGRNTPGKPMREDTM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DMD(1756)
Descripción general
This gene spans a genomic range of greater than 2 Mb and encodes a large protein containing an N-terminal actin-binding domain and multiple spectrin repeats. The encoded protein forms a component of the dystrophin-glycoprotein complex (DGC), which bridges the inner cytoskeleton and the extracellular matrix. Deletions, duplications, and point mutations at this gene locus may cause Duchenne muscular dystrophy (DMD), Becker muscular dystrophy (BMD), or cardiomyopathy. Alternative promoter usage and alternative splicing result in numerous distinct transcript variants and protein isoforms for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2016]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 3586-3685 of human Dystrophin (P11532).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
IHC, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)