SAB5702942
Anti-Neurogenin 2 Antibody, clone 8F2Q8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
Atoh4, Math4A, NGN2, bHLHa8, ngn-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8F2Q8, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
29 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
2.00 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GARRQRGAEAGQGARGGVAAGAEGCRPARLLGLVHDCKRRPSRARAVSRGAKTAETVQRIKKTRRLKANNRERNRMHNLNAALDALREVLPTFPEDAKLTK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEUROG2(63973)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1