Documentos
SAB5702936
Sigma-Aldrich
Anti-Hex Antibody, clone 9P4E4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HEX, HMPH, HOX11L-PEN, PRH, PRHX
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9P4E4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
30 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.46 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TLPSPNSSFTSLVSPYRTPVYEPTPIHPAFSHHSAAALAAAYGPGGFGGPLYPFPRTVNDYTHALLRHDPLGKPLLWSPFLQRPLHKRKGGQVRFSNDQTI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HHEX(3087)
Descripción general
This gene encodes a member of the homeobox family of transcription factors, many of which are involved in developmental processes. Expression in specific hematopoietic lineages suggests that this protein may play a role in hematopoietic differentiation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human Hex (Q03014).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1