SAB5702925
Anti-RXRα Antibody, clone 6Y10M1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NR2B1,RXRA
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6Y10M1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.43 mg/mL
técnicas
ChIP: 1:50 - 1:200
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDTKHFLPLDFSTQVNSSLTSPTGRGSMAAPSLHPSLGPGIGSPGQLHSPISTLSSPINGMGPPFSVISSPMGPHSMSVPTTPTLGFSTGSPQLSSPMNP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RXRA(6256)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1