SAB5702910
Anti-MGST1 Antibody, clone 6A0S5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MGST1, GST12, MGST, MGST-I, microsomal glutathione S-transferase 1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6A0S5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.8 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MVDLTQVMDDEVFMAFASYATIILSKMMLMSTATAFYRLTRKVFANPEDCVAFGKGENAKKYLRTDDRVERVRRAHLNDLENIIPFLGIGLLYSLSGPDP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MGST1(4257)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1