SAB5702909
Anti-RGMA Antibody, clone 2S1B4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
RGMA, RGM, repulsive guidance molecule A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2S1B4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
49 kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
0.67 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TAPETFPYETAVAKCKEKLPVEDLYYQACVFDLLTTGDVNFTLAAYYALEDVKMLHSNKDKLHLYERTRDLPGRAAAGLPLAPRPLLGALVPLLALLPVFC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RGMA(56963)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1