SAB5702867
Anti-SUMO2/3 Antibody, clone 6R8G7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HSMT3, SMT3B, SMT3H2, SUMO3, Smt3A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6R8G7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.65 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MADEKPKEGVKTENNDHINLKVAGQDGSVVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDEDTIDVFQQQTGGVY
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUMO2(6613)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1