Documentos clave
SAB5702856
Sigma-Aldrich
Anti-SQS/FDFT1 Antibody, clone 4W10J4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DGPT, ERG9, SQS, SS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4W10J4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
48 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.60 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGIGMAEFLDKHVTSEQEWDKYCHYVAGLVGIGLSRLFSASEFEDPLVGEDTERANSMGLFLQKTNIIRDYLEDQQGGREFWPQEVWSRYVKKLGDFAKPE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FDFT1(2222)
Descripción general
This gene encodes a membrane-associated enzyme located at a branch point in the mevalonate pathway. The encoded protein is the first specific enzyme in cholesterol biosynthesis, catalyzing the dimerization of two molecules of farnesyl diphosphate in a two-step reaction to form squalene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SQS/FDFT1 (P37268).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)