SAB5702848
Anti-eIF5A Antibody, clone 3R10I7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EIF-5A, EIF5A1, eIF5AI
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3R10I7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
18 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.09 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MADDLDFETGDAGASATFPMQCSALRKNGFVVLKGRPCKIVEMSTSKTGKHGHAKVHLVGIDIFTGKKYEDICPSTHNMDVPNIKRNDFQLIGIQDGYLS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF5A(1984)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)