SAB5702842
Anti-PGAM1 Antibody, clone 7V9H9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HEL-S-35, PGAM-B, PGAMA
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7V9H9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
28 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.83mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAAYKLVLIRHGESAWNLENRFSGWYDADLSPAGHEEAKRGGQALRDAGYEFDICFTSVQKRAIRTLWTVLDAIDQMWLPVVRTWRLNERHYGGLTGLNK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PGAM1(5223)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1