SAB5702821
Anti-Apolipoprotein C3 Antibody, clone 3T7Y5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
APOCIII, HALP2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3T7Y5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
11 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.22 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MQPRVLLVVALLALLASARASEAEDASLLSFMQGYMKHATKTAKDALSSVQESQVAQQARGWVTDGFSSLKDYWSTVKDKFSEFWDLDPEVRPTSAVAA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... APOC3(345)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1