SAB5702813
Anti-RORβ Antibody, clone 7J9T7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NR1F2, ROR-BETA, RZR-BETA, RZRB, bA133M9.1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7J9T7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
53 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.35 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MCENQLKTKADATAQIEVIPCKICGDKSSGIHYGVITCEGCKGFFRRSQQNNASYSCPRQRNCLIDRTNRNRCQHCRLQKCLALGMSRDAVKFGRMSKKQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RORB(6096)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)