SAB5702812
Anti-PLC beta 3 (PLCB3) Antibody, clone 4C0Z7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
phospholipase C, beta 3 (phosphatidylinositol-specific)
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4C0Z7, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
150 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.06 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
RKRHNSISEAKMRDKHKKEAELTEINRRHITESVNSIRRLEEAQKQRHDRLVAGQQQVLQQLAEEEPKLLAQLAQECQEQRARLPQEIRRSLLGEMPEGLG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLCB3(5331)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)