SAB5702807
Anti-Caspase-3 p12 Antibody, clone 1P3B3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CPP32,CPP32B,SCA-1,Active Caspase 3,CASP3,active Caspase-3,Caspase 3,Caspase-3 p12,caspase-3
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1P3B3, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SGVDDDMACHKIPVEADFLYAYSTAPGYYSWRNSKDGSWFIQSLCAMLKQYADKLEFMHILTRVNRKVATEFESFSFDATFHAKKQIPCIVSMLTKELYFYH
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CASP3(836)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)