Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702787
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-RB(pSer780) Antibody, clone 8R5F5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
OSRC,PPP1R130,RB,p105-Rb,pRb,pp110,RB1,Rb
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8R5F5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
106 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.74 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TLSPI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RB1(5925)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a negative regulator of the cell cycle and was the first tumor suppressor gene found. The encoded protein also stabilizes constitutive heterochromatin to maintain the overall chromatin structure. The active, hypophosphorylated form of the protein binds transcription factor E2F1. Defects in this gene are a cause of childhood cancer retinoblastoma (RB), bladder cancer, and osteogenic sarcoma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S780 of human RB (P06400).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)