SAB5702769
Anti-CTIP1/BCL11A Antibody, clone 3M8M3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BCL11A-L, BCL11A-S, BCL11A-XL, BCL11a-M, CTIP1, DILOS, EVI9, HBFQTL5, ZNF856
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3M8M3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
100 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GEKPYKCNLCDHACTQASKLKRHMKTHMHKSSPMTVKSDDGLSTASSPEPGTSDLVGSASSALKSVVAKFKSENDPNLIPENGDEEEEEDDEEEEEEEEEEEEELTESERVDYGFGLSLEAARHHENSSRGAVVGVGDESRALPDVMQGMVLSSMQHFSEAFHQVLGEKHKRGHLAEAEGHRDTCDEDS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BCL11A(53335)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)