SAB5702738
Anti-LIN28A Antibody, clone 2S1I10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CSDD1, LIN-28, LIN28, ZCCHC1, lin-28A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2S1I10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
26 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.70 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:20000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGSVSNQQFAGGCAKAAEEAPEEAPEDAARAADEPQLLHGAGICKWFNVRMGFGFLSMTARAGVALDPPVDVFVHQSKLHMEGFRSLKEGEAVEFTFKKS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LIN28A(79727)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1