SAB5702732
Anti-IGFBP2 Antibody, clone 4B2G6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
IBP2, IGF-BP53
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4B2G6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
35 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PCQQELDQVLERISTMRLPDERGPLEHLYSLHIPNCDKHGLYNLKQCKMSLNGQRGECWCVNPNTGKLIQGAPTIRGDPECHLFYNEQQEARGVHTQRMQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGFBP2(3485)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)