SAB5702701
Anti-IL11RA Antibody, clone 10Z3S9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
IL11RA, CRSDA, interleukin-11 receptor subunit alpha
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10Z3S9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EIPAWGQLHTQPEVEPQVDSPAPPRPSLQPHPRLLDHRDSVEQVAVLASLGILSFLGLVAGALALGLWLRLRRGGKDGSPKPGFLASVIPVDRRPGAPNL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL11RA(3590)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1