SAB5702683
Anti-Podoplanin Antibody, clone 8I3I5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AGGRUS, GP36, GP40, Gp38, HT1A-1, OTS8, PA2.26, T1A, T1A-2, T1A2, TI1A
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8I3I5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
36 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GLTTLVATSVNSVTGIRIEDLPTSESTVHAQEQSPSATASNVATSHSTEKVDGDTQTTVEKDGLSTVTLVGIIVGVLLAIGFIGAIIVVVMRKMSGRYSP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDPN(10630)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)