Documentos clave
SAB5702670
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK2 Antibody, clone 8C9Q8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HOOK2, HK2, protein Hook homolog 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8C9Q8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
90 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSVDKAELCGSLLTWLQTFHVPSPCASPQDLSSGLAVAYVLNQIDPSWFNEAWLQGISEDPGPNWKLKVSNLKMVLRSLVEYSQDVLAHPVSEEHLPDVS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HOOK2(29911)
Descripción general
Hook proteins are cytosolic coiled-coil proteins that contain conserved N-terminal domains, which attach to microtubules, and more divergent C-terminal domains, which mediate binding to organelles. The Drosophila Hook protein is a component of the endocytic compartment.[supplied by OMIM, Apr 2004]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human HOOK2 (Q96ED9).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)