SAB5702657
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 6Y3N4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DDX48, MUK34, NMP265, NUK34, RCPS, eIF4AIII
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6Y3N4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.20 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIKGRDVIAQSQSGTGKTATFSISVLQCLDIQVRETQALILAPTRELAVQIQKG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF4A3(9775)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1