SAB5702647
Anti-ILF3 Antibody, clone 0S2N7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CBTF, DRBF, DRBP76, MMP4, MPHOSPH4, MPP4, NF-AT-90, NF110, NF110b, NF90, NF90a, NF90b, NFAR, NFAR-1, NFAR2, TCP110, TCP80
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
0S2N7, monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.85 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MRPMRIFVNDDRHVMAKHSSVYPTQEELEAVQNMVSHTERALKAVSDWIDEQEKGSSEQAESDNMDVPPEDDSKEGAGEQKTEHMTRTLRGVMRVGLVAK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ILF3(3609)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1