SAB5702628
Anti-LGR6 Antibody, clone 8J2J10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
GPCR, VTS20631
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8J2J10, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
104 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
0.26 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
FPVTPEAVKSVLLVVLPLPACLNPLLYLLFNPHFRDDLRRLRPRAGDSGPLAYAAAGELEKSSCDSTQALVAFSDVDLILEASEAGRPPGLETYGFPSVT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGR6(59352)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1