SAB5702602
Anti-CDKN1C/p57 Kip2 Antibody, clone 6T4E6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BWCR, BWS, KIP2, WBS, p57, p57Kip2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6T4E6, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
2.00 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSDASLRSTSTMERLVARGTFPVLVRTSACRSLFGPVDHEELSRELQARLAELNAEDQNRWDYDFQQDMPLRGPGRLQWTEVDSDSVPAFYRETVQVGRC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDKN1C(1028)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1