SAB5702599
Anti-NEK2 Antibody, clone 5O0A1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HsPK21, NEK2A, NLK1, PPP1R111, RP67
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5O0A1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.7 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NEK2(4751)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1