Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
SAB5702592
Sigma-Aldrich
Anti-NAP1L1 Antibody, clone 4W8B6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NAP1, NAP1L, NRP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4W8B6, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
52 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.42 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MADIDNKEQSELDQDLDDVEEVEEEETGEETKLKARQLTVQMMQNPQILAALQERLDGLVETPTGYIESLPRVVKRRVNALKNLQVKCAQIEAKFYEEVH
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NAP1L1(4673)
Descripción general
This gene encodes a member of the nucleosome assembly protein (NAP) family. This protein participates in DNA replication and may play a role in modulating chromatin formation and contribute to the regulation of cell proliferation. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms; however, not all have been fully described. [provided by RefSeq, Apr 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human NAP1L1 (P55209).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1